Learn More
Applied Biosystems™ Absolute Q™ MAP16 Plattenkit und 1-Step RT-dPCR Master Mix
Artikelnummer. 17856511 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
192 reactions
Packungsgröße:
200 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17856511 192 reactions 200 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17856511 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A55165
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine Schlüsselkomponente des QuantStudio Absolute Q Digital PCR-Systems, das durch die patentierte MAP-Technologie (Microfluidic Array Plate) unterstützt wird, die eine konsistente und automatisierte Probentrennung ermöglicht.
  • Schlüsselkomponente des QuantStudio Absolute Q Digital PCR-Systems
  • Das System wird mit der patentierten Microfluidic Array Plate (MAP)-Technologie betrieben
  • Ermöglicht eine konsistente und automatisierte Trennung der Probe in 20.000 Mikrokammern mit branchenführendem
  • Die QuantStudio Absolute Q MAP16 Mikroinjektions-Platten bewältigen häufig auftretende Herausforderungen bei Inkonsistenz und hohem Totvolumen
  • Dieser neuartige Ansatz bietet viele Vorteile, darunter: Präzises Mikrokammervolumen, konsistente Probenverteilung und mehr als 98 % des geladenen Volumens analysiert
  • Dieses Paketprodukt enthält außerdem den Absolute Q RT-dPCR Master Mix (4X) in einem Schritt, der für die Verwendung mit dem QuantStudio Absolute Q Digital PCR System in einem einfachen Arbeitsablauf mit minimalen Verarbeitungsschritten optimiert ist
  • Die 4X-Formulierung ermöglicht die Analyse höherer Probenvolumen und liefert eine genaue Quantifizierung von RNA-Targets ohne Verwendung einer Standardkurve.
  • Die unvergleichliche Präzision und Genauigkeit des Absolute Q Systems gewährleistet zuverlässige Messungen bei Replikaten und Experimenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode Digitale PCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Ergebnisse in weniger als 2 Stunden
Verfahren Digitale PCR
Menge 192 reactions
Kompatibilität Absolute Q Digital-PCR-System
Hot-Start Hot-Start Taq-Polymerase
Anzahl Reaktionen 192 Reaktionen
Probentyp RNA
Volumen 450 µl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.