Learn More
ABsolute ABsolute™ qPCR Master Mixes, SYBR grünbasierter Nachweis
Artikelnummer. 11892083 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
ABsolute QPCR SYBR Green Fluoresceingemisch
ABsolute QPCR SYBR Green Mix
ABsolute qPCR SYBR Green Low ROX Mix
Menge:
200 x 50 µl Reaktionen
800 Reakt. á 50 µl
800 x 50 µl Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge Packungsgröße
11892083 ABsolute qPCR SYBR Green Low ROX Mix 800 x 50 µl Reaktionen 1600 Reaktionen
11832063 ABsolute QPCR SYBR Green Fluoresceingemisch 800 Reakt. á 50 µl 1600 Reaktionen
11837692 ABsolute QPCR SYBR Green Mix 200 x 50 µl Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11892083 Lieferant ABsolute Lieferanten-Nr. AB1322B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific™ ABsolute bieten Sensibilität und Reproduzierbarkeit für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf SYBR Green basiert.
Absolute qPCR Master-Gemische wurden entwickelt, um die gleichbleibendsten und reproduzierbarsten Daten über alle qPCR-Plattformen hinweg zu erzielen. Firmeneigene Zusatzstoffe bieten verbesserte und gleichbleibende Endpunktwerte sowie niedrige Ct-Werte. Alle Mischungen enthalten Thermo-Start Taq DNA-Polymerase für erhöhte Spezifität, sowie dTTP für erhöhte Reaktionseffizienz und Empfindlichkeit (niedrige Ct).
  • Maximale Spezifität—Chemisch modifiziertes Thermo-Start™ aq bleibt vollständig inaktiv, bis es 15 Minuten lang auf 95 °C erhitzt wird, wodurch eine unspezifische Amplifikation verhindert wird.
  • Verbesserte Effizienz—Die Verwendung von dTTP anstelle von dUTP erhöht die Reaktionseffizienz um ca. 5 % und reduziert somit die Reaktionszeit.
  • Verbesserte Empfindlichkeit—Die Kombination von Thermo-Start Taq und dTTP erhöht die Empfindlichkeit und ermöglicht die Erkennung von Templates mit niedriger Kopienzahl.
  • Gerätespezifisch—Individuell optimierte qPCR-Mischungen für alle wichtigen qPCR-/Echtzeit-PCR-Geräte
  • Reproduzierbare Ergebnisse—Alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die chargenübergreifende Konsistenz zu gewährleisten
  • Einfaches Protokoll—Das Mastergemisch-Format reduziert Protokollschritte und minimiert das Risiko von Pipettierfehlern und Probenkontamination
Enthält:
Absolute qPCR-Puffer (Thermo-Start-DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, SYBR Green I, ROX™ passiver Referenzfarbstoff (nur in ROX-Mischungen), Fluorescein (nur in Fluorescein-Mischung); Separates MgCl2; separates ROX-Fläschchen (nur in den gekennzeichneten Kits)
Empfohlen für:
Ideal für die qPCR-Analyse in molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich Genexpression und SNP-Typisierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung ABsolute qPCR-Puffer (Thermo-Start DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, SYBR Green I, ROX™ passiver Referenzfarbstoff (nur in ROX Mischungen), Fluorescein (nur in der Fluorescein-Mischung); Separates MgCl2; Separate ROX Ampulle (nur in den angegebenen Sets). -20 °C Vermeiden Sie wiederholtes Einfrieren und Auftauen.
Beschreibung ABsolute qPCR SYBR Green Low ROX Mix
Menge 800 x 50 µl Reaktionen
Aktivierungszeit 15 Minuten lang °auf 95 °C erhitzt.
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.