Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Description
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
Die Thermo Scientific ABsolute qPCR Mastermix Produkte sind für die Anwendung mit Hybridisierungssonden optimiert und enthalten alle notwendigen Komponenten für die quantitative PCR mit der Ausnahme von Template und Primer/Sonden. Für eine erhöhte Sensitivität wird das Thermo-Start Taq Hot-Start-Enzym im Mix verwendet. Der 2x Mix enthält einen proprietären Reaktionspuffer, der eine hohe Sensitivität, Spezifität und Reproduzierbarkeit gewährleistet.
Die ABsolute Blue qPCR Mastermixe enthalten einen inerten blauen Farbstoff, um das Kontrollieren der bereits befüllten Wells zu erleichtern und damit das Pipettieren schnell, einfach und fehlerlos zu machen.
Hersteller: AB-1138/B Art.-Nr.
Beschreibung: ABsolute qPCR ROX (500nM) Mix
Menge: 800 x 50uL rxns
Die ABsolute Blue qPCR Mastermixe enthalten einen inerten blauen Farbstoff, um das Kontrollieren der bereits befüllten Wells zu erleichtern und damit das Pipettieren schnell, einfach und fehlerlos zu machen.
Hersteller: AB-1138/B Art.-Nr.
Beschreibung: ABsolute qPCR ROX (500nM) Mix
Menge: 800 x 50uL rxns
Specifications
Specifications
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: •16 x 1,25 ml ABsolute qPCR QPCR ROX Mix (2X) Lagerung bei -20 °C |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinie | ABsolute |
| Produkttyp | qPCR-Mischung |
| Show More |