Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Artikelnummer. p-7083367
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
1600 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 11847682
Marke: Thermo Scientific™ AB1138B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ist optimiert für Hybridisierungsröhrchen und enthält alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern/Sonden.
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
Die Thermo Scientific ABsolute qPCR Mastermix Produkte sind für die Anwendung mit Hybridisierungssonden optimiert und enthalten alle notwendigen Komponenten für die quantitative PCR mit der Ausnahme von Template und Primer/Sonden. Für eine erhöhte Sensitivität wird das Thermo-Start Taq Hot-Start-Enzym im Mix verwendet. Der 2x Mix enthält einen proprietären Reaktionspuffer, der eine hohe Sensitivität, Spezifität und Reproduzierbarkeit gewährleistet.
Die ABsolute Blue qPCR Mastermixe enthalten einen inerten blauen Farbstoff, um das Kontrollieren der bereits befüllten Wells zu erleichtern und damit das Pipettieren schnell, einfach und fehlerlos zu machen.
Hersteller: AB-1138/B Art.-Nr.
Beschreibung: ABsolute qPCR ROX (500nM) Mix
Menge: 800 x 50uL rxns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
•16 x 1,25 ml ABsolute qPCR QPCR ROX Mix (2X)
Lagerung bei -20 °C
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie ABsolute
Produkttyp qPCR-Mischung
Menge 1,600 reactions
Ausreichend für 1600 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Wiedergabetreue (vs. Taq) 2 X
Anzahl Reaktionen 1600 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 20 mL