Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute qPCR-Mischung, SYBR Green, kein ROX
Beschreibung
Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem firmeneigenen Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienanzahl ermöglicht.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind optional mit einer hohen ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, einer niedrigen ROX-Konzentration, Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich. Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich.
- Thermo Scientific ABsolute qPCR SYBR Green Mixes sind für die SYBR Green Chemie optimiert und enthalten alle Komponenten, die für die Durchführung der quantitativen PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Template und Primern
- Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem firmeneigenen Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienanzahl ermöglicht.
- ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind optional mit einer hohen ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, einer niedrigen ROX-Konzentration, Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich
- Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich
Überblick
- Hohe Empfindlichkeit & Spezifität – Die Mastermixe enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
- Optimierter Puffer mit SYBR Green
- Reproduzierbarkeit – Alle Mastermixe werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Lagerung bei -20 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 16x 1,25 ml ABsolute QPCR SYBR Green Mix (2x) • 100 μl MgCl2 (1 M) Ausreichend für 400 Reaktionen mit 25 µl. Aufbewahrung bei -20 °C |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene |
| Produktlinie | ABsolute |
| Produkttyp | Mastermischung für Real-Time PCR SYBR |
| Show More |