Beschreibung
Der 2X qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Konzentrationen von aktivem SYBR Green I Farbstoff und Thermo-Start DNA-Polymerase, die in einem firmeneigenen Reaktionspuffer geliefert werden, der den Nachweis von Zielen mit niedriger Kopienanzahl ermöglicht.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind optional mit einer hohen ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, einer niedrigen ROX-Konzentration, Fluorescein oder ohne Referenzfarbstoff erhältlich. Ein für Kapillarinstrumente optimierter Mastermix ist ebenfalls erhältlich.
- Hohe Sensibilität & Spezifität – die Mastermixe enthalten das patentierte Heißstartenzym Thermo-Start DNA-Polymerase
- Optimierter Puffer mit SYBR Green
- Reproduzierbarkeit – alle Mastermixe werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Großer dynamischer Bereich
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 16x 1,25 ml ABsolute QPCR SYBR Green ROX Mix (2x) • 100 μl MgCl2 (1 M) Ausreichend für 1.600 Reaktionen mit 25 µl. Aufbewahrung bei -20 °C |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinie | ABsolute |
| Produkttyp | Mastermischung für Real-Time PCR SYBR |
| Mehr anzeigen |