Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute™ qPCR-Mixe
Artikelnummer. p-3850794
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 5-ml-Fläschchen; 400 x 25 μl-Reaktionen
Packungsgröße:
400 Reaktionen
Artikelnummer. Menge unitSize
11817682 1 x 5-ml-Fläschchen; 400 x 25 μl-Reaktionen 400 Reaktionen
1 options
Artikelnummer. 11817682
Marke: Thermo Scientific™ AB1133A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • ABsolute qPCR-Mix (kein ROX) enthält 2X Mastermix und keinen passiven Referenzfarbstoff
  • ABsolute qPCR ROC (500 nm) Gemisch enthält 2x Mastergemisch, der durch eine hohe ROX-Konzentration ergänzt wird
  • ABsolute qPCR-Mix mit niedrigem ROX enthält 2X Mastermix, der durch eine niedrige ROX-Konzentration ergänzt wird
  • ABsolute qPCR-Kapillarmischung enthält 2X Mastermix, der für Kapillarinstrumente optimiert ist
ABsolute qPCR-Mixe sind für die Verwendung mit Hybridisierungssonden optimiert.
ABsolute qPCR-Gemische sind optimiert für Hybridisierungsröhrchen und enthalten alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Templates und Primern/Sonden. Der 2X Mastermix enthält einen firmeneigenen Reaktionspuffer, der eine hohe Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit bietet. ABsolute qPCR-Gemische sind mit folgenden Optionen erhältlich: Hohe ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, niedrige ROX-Konzentration oder kein ROX-Referenzfarbstoff im Lieferumfang enthalten Es gibt auch eine Version des Mastergemischs, die für Kapillarinstrumente optimiert ist.
Thermo Scientific ABsolute qPCR-Gemische sind optimiert für Hybridisierungsröhrchen und enthalten alle Bestandteile, die für die quantitative PCR erforderlich sind, mit Ausnahme von Templates und Primern/Sonden. Der 2X Mastermix enthält einen firmeneigenen Reaktionspuffer, der eine hohe Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit bietet. ABsolute qPCR-Gemische sind mit folgenden Optionen erhältlich: Hohe ROX-Referenzfarbstoffkonzentration, niedrige ROX-Konzentration oder kein ROX-Referenzfarbstoff im Lieferumfang enthalten Es gibt auch eine Version des Mastergemischs, die für Kapillarinstrumente optimiert ist.
Besondere Eigenschaften
Hohe Sensitivität & Spezifität – die Mastergemische enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
Reproduzierbarkeit – alle Gemische werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
Optimierter Puffer – für maximale Leistung bei Multiplexreaktionen
Anwendungen
• Genexpressionsanalyse
• siRNA-Validierung
• Genotypisierung
Enthält
• ABsolute qPCR-Mix (kein ROX) enthält 2X Mastermix und keinen passiven Referenzfarbstoff
• ABsolute qPCR ROC (500 nm) Gemisch enthält 2x Mastergemisch, der durch eine hohe ROX-Konzentration ergänzt wird
• ABsolute qPCR-Mix mit niedrigem ROX enthält 2X Mastermix, der durch eine niedrige ROX-Konzentration ergänzt wird
• ABsolute qPCR-Kapillarmischung enthält 2X Mastermix, der für Kapillarinstrumente optimiert ist
Gefahren: Keine
> Lagerbedingungen: -20 °C
> Lagerungshinweise: Beachten Sie, dass ROX-Farbstoff lichtempfindlich ist; die Belichtung sollte minimiert werden.
Genexpressionsanalyse, siRNA-Validierung und Genotypisierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 x 5-ml-Fläschchen; 400 x 25 μl-Reaktionen
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.