Learn More
Brady Absorbent Mat 92 L BSM BSM100
Marke:  Brady 813839
Absorbent Mat 92 L BSM BSM100
Artikelnummer. 30533355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 €
    287.14 € / 1 Stück
    Sparen 1.86 €
    0.64% Rabatt