Learn More
Endosialin/CD248/TEM1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18389132 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18389132 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18389132 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299057AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00 €
    413.70 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 24.30 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rabbit Polyclonal Antibody
Endosialin/CD248/TEM1 Polyclonal specifically detects Endosialin/CD248/TEM1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Endosialin/CD248/TEM1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 2610111G01Rik, CD164 sialomucin-like 1, CD164L1, CD248 antigen, CD248 antigen, endosialin, CD248 molecule, endosialin, endosialin, MGC119479, TEM1MGC119478, Tumor endothelial marker 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of mouse Endosialin/CD248/TEM1.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57124
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG