Learn More
HALYARD™ Saugfähige Tabletteinlage
Artikelnummer. 30274713 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
51 x 64 cm
Packungsgröße:
400 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30274713 51 x 64 cm 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274713 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. 48139
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die saugfähige Tabletteinlage polstert Gegenstände während der Sterilisation oder kann als Allzweckhandtuch verwendet werden.
  • HALYARD™ Absorptionsfähige Tabletteinlagen sind so konzipiert, dass sie sowohl innerhalb von Tabletts neben empfindlichen Instrumenten als auch unter den Tabletts verwendet werden können, um Kondenswasser aufzusaugen und die Sterilisationsfolie vor scharfen Tablettecken und -kanten zu schützen.
  • Abmessungen 51 x 64 cm
  • Fusselarm, aus Zellulose und Polyester, 60 g/m²
  • Naturkautschuklatexfrei und DEHP-frei
  • Nicht steril; kompatibel mit Vorvakuum-Dampfsterilisation und Ethylenoxid-Sterilisation
  • CE-Kennzeichnung gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745, Klasse I
  • Karton mit 8 Beuteln à 50 Stück
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Verordnung für Medizinprodukte (EU) 2017/745, Klasse I
Farbe Weiß
Material Zellulose/Polyester, Polyester
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Temperaturbereich (metrisch) 132 °C
Abmessungen (L x B) 51 x 64 cm
Produkttyp Tray Liner