Learn More
ABT 888, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ABT 888 |
| CAS | 912444-00-9 |
| Summenformel | C13 H16 N4 O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-7-carboxamide, 2-[(2R)-2-methyl-2-pyrrolidinyl]-, 1H-Benzimidazole-4-carboxamide, 2-[(2R)-2-methyl-2-pyrrolidinyl]- (9CI), 2-[(2R)-2-Methyl-2-pyrrolidinyl]-1H-benzimidazole-7-carboxamide, 2-[(2R)-2-Methylpyrrolidin-2-yl]-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxamide, 2-[(2R)-2-Methylpyrrolidin-2-yl]-1H-benzimidazole-4-carboxamide, A 861695, ABT 888, Veliparib, Veliparib ER |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H16N4O/c1-13(6-3-7-15-13)12-16-9-5-2-4-8(11(14)18)10(9)17-12/h2,4-5,15H,3,6-7H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(CCCN1)c2nc3c(cccc3[nH]2)C(=O)N |
| IUPAC-Name | 2-[(2R)-2-Methylpyrrolidin-2-yl]-1H-benzimidazol-4-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.29 |
| Formelmasse | 244.1324 |