Beschreibung
- Für die Säulen-Serie C sind drei einstellbare Durchflussadapter erhältlich (AC 10, AC 16 und AC 26).
- Ermöglicht optimale Betthöhen für jede Anwendung sowie thermostatische Jacken für eine präzise Temperaturregelung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Fluorkautschuk, FPM, Polyamid, Polyethylen, Polypropylen, Edelstahl |
| Typ | AC 16 Durchflussadapter |
| Menge | 1/Packung |