missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ AC-Adapter

Artikelnummer. 15604067 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
Kontinentaleuropa
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
15604067 Kontinentaleuropa 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15604067

Marke: Brand™ 26601

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Netzteil für die accu-jet™ pro Pipettierhilfe. Für den Betrieb des BRAND™ AC-Adapter ist eine Netzspannung von 100 bis 240 V und eine Frequenz von 50 bis 60 Hz erforderlich.

  • Verwendung mit dem Accu-Jet™ Pro Pipettierhelfer.
  • 100 bis 240 V
  • 50 bis 60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ AC-Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Ladegerät für Accu-Jet Pro Pipettensteuerung
Steckertyp Kontinentaleuropa
Menge Je 1
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Spannung 100 bis 240 V
Frequenz 50 bis 60 Hz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.