Learn More
Brady™ AC-Adapter
Artikelnummer. 11820885
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
AC-Adapter - Europa 220V
AC-Adapter - UK 240V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
11820885 AC-Adapter - Europa 220V -
11751086 AC-Adapter - UK 240V 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11820885
Marke: Brady™ 710612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AC Adaptor for the BMP™ Label Printers and Label Makers.
Typ: AC-Adapter - Europa
Spezifikation
Produkttyp AC-Adapter
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41 Label Printer, BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker, BMP61 Markierungssystem, BMP71 Etikettendrucker, BradyPrinter M611, BMP41 Label Printer
Beschreibung AC-Adapter - Europa 220V
Menge Je 1
Spannung 220 V
Alternate Part Number M41/50/61/71/611-AC-BC-EU