missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Ac-DEVD-pNA

Artikelnummer. 16451998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451998 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16451998 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1006

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ac-DEVD-pNA is a colorimetric substrate for caspase-3 (CPP32) and related cysteine proteases.

Spezifikation

Reinheit 98.89%
CAS 189950-66-1
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 638.58 g/mol
Produkttyp Reference compound
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 110 mg/mL (172.26 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.05 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.