missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACAA1 Antibody (CL2660) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42383DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ACAA1 Monoclonal antibody specifically detects ACAA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| ACAA1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Acetyl-CoA acyltransferase, acetyl-CoA acyltransferase 1, EC 2.3.1, peroxisomal | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P09110, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Proteases & Other Enzymes, Signal Transduction | |
| 30 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2660 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur