Learn More
Acarbose-D-Fruktose-Verunreinigung, TRC
Artikelnummer. 30134601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134601 25 mg 25 Milligramm
30132433 1 mg 1 Milligramm
30011337 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134601 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA12351525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013621-79-8
Summenformel C25 H43 N O18
Molekulargewicht (g/mol) 645.6
Synonym D-Fructose, O-4,6-dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-, O-4,6-Dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-fructose, O-4,6-Dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl]amino]-α-d-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-d-glucopyranosyl-(1→4)-d-arabino-hex-2-ulopyranose
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-Trihydroxy-3-(Hydroxymethyl)Cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-(hydroxymethyl)oxan-2,3,5-triol
SMILES C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)COC(O)(CO)[C@H]3O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-4,6-Dideoxy-4-[{(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl}amino]-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-D-arabino-hex-2-ulopyranose
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-4,6-Dideoxy-4-[{(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl}amino]-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-D-arabino-hex-2-ulopyranose
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C25H43NO18/c1-7-12(26-9-2-8(3-27)13(31)16(34)14(9)32)15(33)18(36)23(41-7)44-21-11(4-28)42-24(19(37)17(21)35)43-20-10(30)5-40-25(39,6-29)22(20)38/h2,7,9-24,26-39H,3-6H2,1H3/t7-,9+,10-,11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-,25?/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 25 mg
Formelmasse 645.248