missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACBD4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15546052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15546052 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15546052 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA543438

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MGTEKESPEP DCQKQFQAAV SVIQNLPKNG SYRPSYEEML RFYSYYKQAT Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 79%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 85%.

ACBD4 is a member of the acyl-coenzyme A binding domain containing protein family. All family members contain the conserved acyl-Coenzyme A binding domain, which binds acyl-CoA thiol esters. They are thought to play roles in acyl-CoA dependent lipid metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ACBD4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen ACBD4
Gen-Zugriffsnummer Q8NC06
Gen-Alias 2010009P05Rik; 2010015A21Rik; Acbd4; acyl-CoA binding domain containing 4; acyl-CoA-binding domain-containing protein 4; acyl-Coenzyme A binding domain containing 4; AI849317; FLJ13322; FLJ90623; HMFT0700; similar to acyl-Coenzyme A binding domain containing 4; zgc:85611
Gensymbole ACBD4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human ACBD4 (aa 1-50).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79777
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.