Learn More
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 11336401 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Revco™ UxF
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX, RLE, 89000, HLE und TLE Serie ULT Tiefkühlgeräte, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Thermo Scientific™ TSU-Serie
Typ:
Einbau vor Ort
Factory-installed. No stand-alone orders.
Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11336401
Marke: Thermo Scientific™ RAC34567
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zeichnen Sie mit optionalen Schlüsselkarten auf, wer die Tür des Ultratiefkühlgeräts geöffnet hat, wann sie geöffnet wurde und wie lange sie geöffnet blieb.
Analysieren Sie mithilfe von optionalen Thermo Scientific™ Schlüsselkarten für Ultratiefkühlgeräte, welche Mitarbeiter die Tür von welchem Tiefkühlgerät zu welcher Uhrzeit und für wie lange geöffnet haben.
Optionen, die werkseitig eingebaut werden, müssen bei Bestellung des Gerätes mit bestellt werden. Ein Einbau vor Ort muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
Typ: Optionale Zugangskontrolle mit Schlüsselkarte, inkl. 5 Schlüsselkarten
Einbau: werkseitig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
Zur Verwendung mit (Geräte) TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Enthält Card access w/five key cards. All orders must accompany a TSX, Revco RLE, Forma 89000, TLE or HERAfreeze HLE Series ultra-low freezer.