Learn More
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 13540770 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Revco™ UxF
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX, RLE, 89000, HLE und TLE Serie ULT Tiefkühlgeräte, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Thermo Scientific™ TSU-Serie
Typ:
Einbau vor Ort
Factory-installed. No stand-alone orders.
Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ unitSize
13540770 Revco™ UxF Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 1 Stück
11860553 TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 5 Stück
11336381 TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 5 Stück
15362600 Thermo Scientific™ TSU-Serie Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 1 Stück
11336401 TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 1 Stück
15718557 TSX, RLE, 89000, HLE und TLE Serie ULT Tiefkühlgeräte, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series Einbau vor Ort 1 Stück
30274497 TSX Universal Einbau vor Ort 1 Stück
31007818 TSX Universal (-ULTS Models) Factory-installed. No stand-alone orders. -
8 options
Artikelnummer. 13540770
Marke: Thermo Scientific™ FRAC34567
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zeichnen Sie mit optionalen Schlüsselkarten auf, wer die Tür des Ultratiefkühlgeräts geöffnet hat, wann sie geöffnet wurde und wie lange sie geöffnet blieb.
Analysieren Sie mithilfe von optionalen Thermo Scientific™ Schlüsselkarten für Ultratiefkühlgeräte, welche Mitarbeiter die Tür von welchem Tiefkühlgerät zu welcher Uhrzeit und für wie lange geöffnet haben.
Features
  • Card access comes with 5 key cards
  • Field installed - purchased separately
  • Factory installed in the plant with purchase of unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
Zur Verwendung mit (Geräte) Revco™ UxF
Enthält Access Key Option; Card access control w/five key cards