Learn More
BINDER™ Durchführung für BINDER KB ECO Series
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Anschlussgröße:
100 mm links
100 mm oben
100 mm rechts
30 mm links
30 mm oben
30 mm rechts
50 mm links
50 mm oben
50 mm rechts
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 mm, oben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie KB ECO |
| Material | Steel |
| Typ | Access Port |
| Anschlussgröße | 30 mm oben |