Learn More
BINDER™ Durchführung rechts (10 bis 30 mm)
Artikelnummer. 15631656 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15631656
Marke: BINDER™ 80120046
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Material: Silikon; Zur Verwendung mit: BINDER Geräte der Serie BD
  • Kann rechts verwendet werden
  • Inklusive Silikonstopfen
Spezifikation
Beschreibung Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 mm, rechts
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie BD
Material Silikon
Typ Kabeldurchführung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rechts
Enthält Silikonstopfen
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm