Learn More
SymLine™ Zubehör
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke: SymLine™ 106609
22.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Spezifikation
Mounting Bracket | |
Silver | |
Rohrhalterung | |
Rohrsystem |
Metal | |
32 mm | |
Anpassung des SymLine™ Systems |