Learn More
SymLine™ Zubehör
Artikelnummer. 17171511
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Befestigungsklammer
Blindstopfen
Erdungskabel
Schrankdurchführung
Wandbefestigung
Farbe:
Gelb
Schwarz
Silber
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
32 mm Durchmesser Rohr
Asecos-Sicherheitsschrank Typ 90
FlexTubes
Lösungsmittelsystem
Rohr mit 32 mm ID
Rohrsystem
SCAT™ SafetySystem Trichter
Schrank mit 28-mm-Bohrung und 120 mm Wanddicke
Tisch- und Leitungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17171511 Schrankdurchführung Schwarz SCAT™ SafetySystem Trichter 1 Stück
17307429 Erdungskabel Gelb FlexTubes 1 Stück
17387419 Erdungskabel Gelb 32 mm Durchmesser Rohr 1 Stück
17883520 Erdungskabel Gelb Lösungsmittelsystem 1 Stück
17337419 Schrankdurchführung Schwarz Schrank mit 28-mm-Bohrung und 120 mm Wanddicke 1 Stück
15524515 Befestigungsklammer Schwarz Schrank mit 28-mm-Bohrung und 120 mm Wanddicke 1 Stück
14756901 Blindstopfen Schwarz Rohr mit 32 mm ID 1 Stück
15409024 Befestigungsklammer Silber Rohrsystem 1 Stück
17239559 Befestigungsklammer Schwarz Tisch- und Leitungssystem 1 Stück
17711659 Wandbefestigung Weiß Asecos-Sicherheitsschrank Typ 90 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 17171511
Marke: SymLine™ 108042S1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
  • SymLine bietet viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel, mit denen Sie das SymLine System nach Ihren Anforderungen konfigurieren können.
  • Alle Zubehörteile sind selbstverständlich elektrisch ableitend und für den Einsatz in Labors mit Explosionsgefahren zugelassen.
  • Spezifikation
    Verschlussgröße S60/61
    Kapazität (metrisch) 10 l
    Farbe Schwarz
    Abmessungen (L x B x H) 185 x 290 x 265 mm
    Enthält Kanister mit integriertem, geschweißtem Sensorhalter, schraubbare Hülse für Sensor 108178
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Anpassung des SymLine™ Systems
    Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT™ SafetySystem Trichter
    Material HDPE-EC
    Produkttyp Schrankdurchführung