Learn More
SymLine™ Zubehör
Click to view available options
Produkttyp:
Befestigungsklammer
Blindstopfen
Erdungskabel
Schrankdurchführung
Wandbefestigung
Farbe:
Gelb
Schwarz
Silber
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
32 mm Durchmesser Rohr
Asecos-Sicherheitsschrank Typ 90
FlexTubes
Lösungsmittelsystem
Rohr mit 32 mm ID
Rohrsystem
SCAT™ SafetySystem Trichter
Schrank mit 28-mm-Bohrung und 120 mm Wanddicke
Tisch- und Leitungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Länge (metrisch) | 2 m |
| Enthält | Erdungskabel, Klemme, Drucktaste |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anpassung des SymLine™ Systems |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittelsystem |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,6 ft. |
| Produkttyp | Erdungskabel |