Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Artikelnummer. 15563127 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Dicke (metrisch):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2,0 mm
Typ:
Gelträger 15 x 10 cm, UV-transparent
Gelträger 15 x 15 cm, UV-transparent
Gießdamm
Kamm
Mehrkanal-kompatibler Kamm
Negative Ersatzelektrode, 15 cm
Positive Ersatzelektrode, 15 cm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. Anzahl Wells Dicke (metrisch) Typ unitSize
15563127 16 1 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15563117 10 1 mm Kamm 1 Einheit
15573117 10 1.5 mm Kamm 1 Einheit
15593117 12 1 mm Kamm 1 Einheit
15523127 14 1.5 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15503127 12 1.5 mm Kamm 1 Einheit
15513127 14 1 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15533127 14 2,0 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15553127 16 1 mm Kamm 1 Einheit
15583127 16 2,0 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15573127 16 1.5 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15593127 18 1 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15503137 18 1.5 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15513137 20 0.75 mm Kamm 1 Einheit
15523137 20 1 mm Kamm 1 Einheit
15543137 20 2,0 mm Kamm 1 Einheit
15533137 20 1.5 mm Kamm 1 Einheit
15553137 28 0.75 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15563137 28 1 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15573137 28 1.5 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15583137 30 1 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15593137 30 1.5 mm Mehrkanal-kompatibler Kamm 1 Einheit
15503147 35 1.5 mm Kamm 1 Einheit
15513147 8 1 mm Kamm 1 Einheit
15523147 8 1.5 mm Kamm 1 Einheit
15583117 - - Gelträger 15 x 10 cm, UV-transparent 1 Einheit
15543127 - - Gelträger 15 x 15 cm, UV-transparent 1 Einheit
15543147 - - Negative Ersatzelektrode, 15 cm 1 Einheit
15553147 - - Positive Ersatzelektrode, 15 cm 1 Einheit
15533147 - - Gießdamm 1 Einheit
30 options
Artikelnummer. 15563127
Marke: Axygen™ HGB1516MC1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Axygen horizontale Gelbox, 15 cm
Typ Mehrkanal-kompatibler Kamm
Anzahl Wells 16
Dicke (metrisch) 1 mm