Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Artikelnummer. 15573137 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Dicke (metrisch):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2,0 mm
Typ:
Gelträger 15 x 10 cm, UV-transparent
Gelträger 15 x 15 cm, UV-transparent
Gießdamm
Kamm
Mehrkanal-kompatibler Kamm
Negative Ersatzelektrode, 15 cm
Positive Ersatzelektrode, 15 cm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15573137
Marke: Axygen™ HGB1528MC15
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Axygen horizontale Gelbox, 15 cm
Typ Mehrkanal-kompatibler Kamm
Anzahl Wells 28
Dicke (metrisch) 1.5 mm