Learn More
- Home
- Products
- Gelelektrophoresegeräte und Zubehör
- Gelelektrophorese-Ausrüstung
- Zubehör und Ersatzteile für Elektrophoresesysteme
- Axygen™ Zubehör für horizontale Gelbox, 15 cm
Axygen™ Zubehör für horizontale Gelbox, 15 cm
Artikelnummer. 15593137 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
Nicht zutreffend
Dicke (metrisch):
0.75 mm
1.5 mm
1 mm
2,0 mm
Nicht zutreffend
Typ:
Gießdamm
Kamm
Mehrkanal-kompatibler Kamm
Negative Ersatzelektroden
Positive Ersatzelektrode
UV-Schale
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Einheit
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Anzahl Wells | Dicke (metrisch) | Typ | Abmessungen (L x B) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 15593137 | 30 | 1.5 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15563117 | 10 | 1 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15573117 | 10 | 1.5 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15593117 | 12 | 1 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15523127 | 14 | 1.5 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15503127 | 12 | 1.5 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15513127 | 14 | 1 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15533127 | 14 | 2,0 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15553127 | 16 | 1 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15563127 | 16 | 1 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15583127 | 16 | 2,0 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15573127 | 16 | 1.5 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15593127 | 18 | 1 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15503137 | 18 | 1.5 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15513137 | 20 | 0.75 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15523137 | 20 | 1 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15543137 | 20 | 2,0 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15533137 | 20 | 1.5 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15553137 | 28 | 0.75 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15563137 | 28 | 1 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15573137 | 28 | 1.5 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15583137 | 30 | 1 mm | Mehrkanal-kompatibler Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15503147 | 35 | 1.5 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15513147 | 8 | 1 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15523147 | 8 | 1.5 mm | Kamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15583117 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | UV-Schale | 10 x 10 cm | 1 Einheit |
| 15543127 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | UV-Schale | 10 x 15 cm | 1 Einheit |
| 15543147 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Negative Ersatzelektroden | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15553147 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Positive Ersatzelektrode | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15533147 | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Gießdamm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15593137
Fournisseur
Axygen™
Code fournisseur
HGB1530MC15
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
51.20 €
47.23 € / 1 Stück
Sparen 3.97 €
7% Rabatt
Verfügbar ab: 02-04-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Axygen horizontale Gelbox, 15 cm |
| Typ | Mehrkanal-kompatibler Kamm |
| Anzahl Wells | 30 |
| Anzahl pro Karton | 1/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Dicke (metrisch) | 1.5 mm |
| Abmessungen (L x B) | Nicht zutreffend |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?