Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für BioCane Kanister- und Cane-Systeme
Artikelnummer. 10081584 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Kryofläschchen
Viereckige Gestelle
Kapazität (metrisch):
2 ml
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10081584
Marke: Thermo Scientific™ 195555
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ BioCane™ Kanister- und Cane-Systemen
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Viereckige Gestelle
Kapazität (metrisch) Nicht zutreffend
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Thermo Scientific BioCane Kanister- und Rohrsystemen.
Enthält 5 boxes w/40-cell dividers
Aufnahmevermögen 5 Schachteln/Rack
Fassungsvermögen des Gestells 5 Boxen