Learn More
Brady™ Zubehör für BMP™21 Etikettendrucker
Click to view available options
Produkttyp:
Hartschalenkoffer
Magnet
Wiederaufladbarer Li-ION-Akku
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Description
- Netzteil: Praktisches Zubehör für die Stromversorgung des tragbaren BMP 21 Etikettendruckers ohne “AA”-Batterien
- Hartschalenkoffer: Schützt den Etikettendrucker beim Transport
- Zubehör nur für Magneten: Ermöglicht das Anbringen eines Etikettendruckers an Bedienfeldern, I-Strahlen und anderen magnetischen Oberflächen während der Verwendung oder Aufbewahrung
- Multifunktionales Zubehör: Mit zusätzlichen Optionen zum Tragen und Bedienen des Etikettierers und einer integrierten Taschenlampe für die Erstellung von Etiketten in dunklen Räumen ist dieses multifunktionale Werkzeug die ideale Lösung für eine schnelle und effiziente Beschriftung
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Wiederaufladbarer Li-ION-Akku |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP21 Etikettendrucker |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu