Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für die Cimarec+™ Rührer-Serie
Artikelnummer. 15413660 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Haltestange
Klemme und Halter
PT1000 externe Sonde, 0 bis 400 °C
Transparente Abschirmung für 10 x 10
Transparente Abschirmung für 4 x 4
Transparente Abschirmung für 7 x 7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
15413660 Transparente Abschirmung für 4 x 4 1 Stück
15483660 PT1000 externe Sonde, 0 bis 400 °C 1 Stück
15443660 Transparente Abschirmung für 7 x 7 1 Stück
15453660 Transparente Abschirmung für 10 x 10 1 Stück
15626245 Haltestange 1 Stück
15636245 Klemme und Halter 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15413660
Marke: Thermo Scientific™ CIC0001444
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzise Rührsteuerung für Ihre Routineverfahren.
Diese Zubehörteile sind vorgesehen für die Verwendung mit Cimarec+™ Serie digitale Rührer. Unsere neuen digitalen Rührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung für Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und flexibel einsetzbar – von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen.
Modernste Technologie
  • Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Flexible, robuste Konstruktion
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Rührvorgang
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Spritzschutz erhältlich
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Display LED
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Transparente Abschirmung für 4 x 4