Beschreibung
Diese Zubehörteile sind vorgesehen für die Verwendung mit Cimarec+™ Serie digitale Rührer. Unsere neuen digitalen Rührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung für Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und flexibel einsetzbar – von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen.
Modernste Technologie
- Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Flexible, robuste Konstruktion
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Rührvorgang
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Optionaler Spritzschutz erhältlich
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Display | LED |
| Typ | Haltestange |