Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Filtrate Flasks
Artikelnummer. 10623941 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10623941 2000 ml 1 Stück
15831142 5000 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10623941
Marke: Sartorius 16672
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Filtratkolben für Sartorius Combisart Systems
  • Saugflasche für einzelne Filterhalter
  • Vakuumfestes Borosilikatglas, 3.3 (Duran 50 Glas)
  • Schlauchnippel aus Kunststoff nach DIN 12476
  • Stopfen/Röhrchen
  • Sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Saugflasche
Displaytyp None
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Farbe Durchscheinend
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Sammeln des Filtrats
Zur Verwendung mit (Geräte) Individueller Vakuum-Filterhalter
Enthält 9 mm Sicherheitsschlauchtülle aus Kunststoff