Beschreibung
Filtratkolben für Sartorius Combisart Systems
- Saugflasche für einzelne Filterhalter
- Vakuumfestes Borosilikatglas, 3.3 (Duran 50 Glas)
- Schlauchnippel aus Kunststoff nach DIN 12476
- Stopfen/Röhrchen
- Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Saugflasche |
| Displaytyp | None |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Sammeln des Filtrats |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Individueller Vakuum-Filterhalter |
| Enthält | 9 mm Sicherheitsschlauchtülle aus Kunststoff |