Learn More
Ebro Electronic™ Zubehör für die EBI 20 Datenlogger-Serie
Artikelnummer. 10515844
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Montagehalterung
Schnittstelle
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10515844 Montagehalterung 1 Stück
10028852 Schnittstelle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515844 Lieferant Ebro Electronic™ Lieferanten-Nr. 16010030
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Datenlogger zur Unterstützung der Messung von Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit während des Transports und in Lagerhallen
  • Connected to the PC and supplied with power from there by means of a USB cable
  • Supplied with Interface, USB cable, software Winlog.basic, instruction manual
  • Clean with a slightly damp cloth only
Bestellinformation
Schnittstelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Montagehalterung
Displaytyp Kein Display
Kalibrierung Nicht kalibriert
Alarmtypen Keine
Schnittstelle EBI 20-WM
Modell EBI 20-WM