Learn More
BRAND™ Verschlüsse für Medienflaschen
Artikelnummer. 15650499 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Gewindeadapter
Vakuumfiltertrichter (0,2 μm)
Vakuumfiltertrichter (0,45 μm)
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
15650499 Vakuumfiltertrichter (0,45 μm) 12 Stück
15670469 Gewindeadapter 1 Stück
15640499 Vakuumfiltertrichter (0,2 μm) 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15650499 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 122765
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Gebrauch mit Medien/Reagenzflasche
Zur Verwendung mit einer Medienflasche (122710)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Medienflasche
Material (Membran) PES
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Anzahl pro Karton 12
Typ Vakuumfiltertrichter (0,45 μm)