Learn More
Cytiva COOLING PLATE, CERAMIC
Artikelnummer. 10466724 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
:
Kühlplatte; Abmessungen: 210 x 270 mm
Artikelnummer. 10466724
Marke: Cytiva 18110346
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zubehör für Multiphor™ II Flachbett-Elektrophoresesystem
  • Material: Keramik
  • Abmessungen: 210 x 270 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Multiphor™ II Flachbett-Elektrophoresesystem
Typ Kühlplatte
Material Keramik
Breite (angloamerikanisch) obere Platte 10.62 Zoll
Breite (metrisch) obere Platte 27 cm