Learn More
Cytiva Zubehör für Multiphor™ II Flachbett-Elektrophorese-System: Isolierung
Alle ansehen Cytiva ProdukteBeschreibung
- Für Kühlschläuche 14/27 mm
- Länge: 180 m
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiphor™ II Flachbett-Elektrophoresesystem |
| Typ | Isolierung |
| Länge (angloamerikanisch) | 71 Zoll |
| Länge (metrisch) | 180 cm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.55 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.06 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.4 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.7 cm |