Learn More
Thermo Scientific™ Isotemp™ Gastankumschalter
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Spannung:
120 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Napco 8000; nur Modelle mit Wasserummantelung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Napco 8000; nur Modelle mit Wasserummantelung |
| Typ | Gastankumschalter |
| Elektrische Anforderungen | 120 V, 60 Hz |
| Spannung | 120 V |
| Frequenz | 60 Hz |