Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2111LL Natrium- Analysator
Artikelnummer. 12780147 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Halbzellenelektrode
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ
12780147 Halbzellenelektrode
12790147 Halbzellenelektrode
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Placed user guide in assets to add to product ad. The current item on Resource page as a user guide  is a datasheet and needs to be moved to datasheet.
Artikelnummer. 12780147 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 210048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 €
    1069.60 € / 1 Stück
    Sparen 45.40 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Placed user guide in assets to add to product ad. The current item on Resource page as a user guide  is a datasheet and needs to be moved to datasheet.
Mit diesen Zubehörteilen und Kits sind alle Zusatzartikel für die Spitzenproduktion verfügbar.
Thermo Scientific™ Orion 2111LL Natrium- Analysator für niedrige Natriumkonzentrationen sind die modernsten Analysegeräte für niedrige Natriumkonzentrationen, die Ihre Turbine nicht nur vor schädlichen Natriumkonzentrationen schützen.
Diese Analysegeräte sind die einfachsten und anwenderfreundlichsten Natrium-Analysatoren, mit denen Sie je gearbeitet haben, die nächste Generation des Natriumschutzes.
  • Turbinenschutz mit Natrium leicht gemacht
  • Einfache schrittweise Anleitung
  • Weniger gefährliche Abfälle
  • Extrem niedriger Messwert
  • Schnelle Reaktion und driftbeständig dank der patentierten Orion™ ROSS Ultra™-Elektrodentechnologie Dank der rollenden Benutzerschnittstelle mit schrittweisen Anleitungen einfach von mehreren Benutzern anzuwenden Einfach abzulesendes, hintergrundbeleuchtetes Display Keine beweglichen Teile mit pumpenlosem passiven Diffusionsreagenziensystem
  • Schnelle Reaktion auf Änderungen und extrem niedrige Messwerte mit der neuen, patentierten Durchflusszelle
  • Schnelle Installation und Einrichtung
Bestellinformationen für den 2111LL Natrium- Analysator
  • Verbrauchsmaterialien- Kit für ein Jahr, Kat. Nr. 211192
  • Reagenz, Kat. Nr. 211190
  • Diffusionsschlauch, Kat. Nr. 211194
  • Kalibrier- Kit, Kat. Nr. 181148
  • Kalibrierstandards, Kat. Nr. 181140
  • Natriumelektrode, Kat. Nr. 210048
  • Referenzelektrode, Kat. Nr. 210058
  • Fülllösung für Referenzelektrode, Kat. Nr. 150072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ROSS natriumsensitive Halbzellenelektrode zur Verwendung mit 2111LL-Analysator
Typ Halbzellenelektrode
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion™ 2111LL Natrium-Analysator mit geringem Gehalt
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.