Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2111LL Natrium- Analysator
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion 2111LL Natrium- Analysator für niedrige Natriumkonzentrationen sind die modernsten Analysegeräte für niedrige Natriumkonzentrationen, die Ihre Turbine nicht nur vor schädlichen Natriumkonzentrationen schützen.
Diese Analysegeräte sind die einfachsten und anwenderfreundlichsten Natrium-Analysatoren, mit denen Sie je gearbeitet haben, die nächste Generation des Natriumschutzes.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Referenzelektrode Halbzelle; zur Verwendung mit 2111LL Analysator |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) |
| Typ | Halbzellenelektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion™ 2111LL Natrium-Analysator mit geringem Gehalt |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.