Learn More
Agilent BioTek Zubehör für Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Artikelnummer. 11573505 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Fluoreszenzfilter
Serielles Kabel; Modem (9-polige Buchse zu 9-poligem Stecker)
Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11573505 Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker) 1 Stück
12586746 Fluoreszenzfilter 1 Stück
11630121 Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker) 1 Stück
16572392 Serielles Kabel; Modem (9-polige Buchse zu 9-poligem Stecker) 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11573505
Marke: Agilent BioTek 75053
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Multimode-, Absorptions- und Monochromator-Mikrotiterplatten-Lesegeräten.
Serielles Kabel (BT 75034)
  • Modem (9-polige Buchse zu 9-poligem Stecker)
  • Zur Verwendung mit ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
Serielles Kabel (BT 75053)
  • Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
  • Zur Verwendung mit ELx808, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
Fluoreszenzfilter (BT7082225)
  • 590/20 nm
  • Zur Verwendung mit Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
Sicherung (BT 46024)
  • 250 V 1,5 A
  • Für den Einsatz mit ELx808
Sicherung (BT 46023)
  • 0,75A
  • Für den Einsatz mit PowerWave X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
Zur Verwendung mit (Geräte) BioTek Mikrotiterplatten-Lesegeräte