Learn More
Agilent BioTek Zubehör für Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Fluoreszenzfilter
Serielles Kabel; Modem (9-polige Buchse zu 9-poligem Stecker)
Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Serielles Kabel (BT 75034)
- Modem (9-polige Buchse zu 9-poligem Stecker)
- Zur Verwendung mit ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
- Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
- Zur Verwendung mit ELx808, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
- 590/20 nm
- Zur Verwendung mit Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
- 250 V 1,5 A
- Für den Einsatz mit ELx808
- 0,75A
- Für den Einsatz mit PowerWave X
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioTek Mikrotiterplatten-Lesegeräte |