Learn More
Agilent BioTek Zubehör für Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Artikelnummer. p-4672017 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11630121 Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker) 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11630121
Marke: Agilent BioTek 75053
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Multimode-, Absorptions- und Monochromator-Mikrotiterplatten-Lesegeräten.
Serielles Kabel (BT 75034)
  • Modem (9-polige Buchse zu 9-poligem Stecker)
  • Zur Verwendung mit ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
Serielles Kabel (BT 75053)
  • Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
  • Zur Verwendung mit ELx808, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
Fluoreszenzfilter (BT7082225)
  • 590/20 nm
  • Zur Verwendung mit Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
Sicherung (BT 46024)
  • 250 V 1,5 A
  • Für den Einsatz mit ELx808
Sicherung (BT 46023)
  • 0,75A
  • Für den Einsatz mit PowerWave X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Serielles Kabel; Nullmodem (9-polige Buchse zu 25-poligem Stecker)
Zur Verwendung mit (Geräte) BioTek Mikrotiterplatten-Lesegeräte