Learn More
Cytiva Zubehör für Multiphor™ II Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 11580824 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Typ:
EPH-Elektrodenanode
EPH-Elektrodendocht (104 x 253 mm)
EPH-Elektrodendocht (82 x 130 mm)
EPH-Elektrodenkathode
Flexiclamp
IEF-Elektrodenstreifen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
500 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11580824
Marke: Cytiva 1850912
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Elektroden, Elektrodenstreifen und Papierdochte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-Flachbettgerät
Zur Verwendung mit (Geräte) Multiphor™ II Elektrophoresesystem
Typ EPH-Elektrodendocht (104 x 253 mm)