Learn More
Cytiva Zubehör für Multiphor™ II Elektrophoresesystem
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Typ:
EPH-Elektrodenanode
EPH-Elektrodendocht (104 x 253 mm)
EPH-Elektrodendocht (82 x 130 mm)
EPH-Elektrodenkathode
Flexiclamp
IEF-Elektrodenstreifen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
500 Stück
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-Flachbettgerät |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiphor™ II Elektrophoresesystem |
| Typ | EPH-Elektrodendocht (82 x 130 mm) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto