Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
Product Code. 12023273
Change view
Click to view available options
Typ:
Zubehör
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Unit Size
12023273 Zubehör 3 Stück
12043273 Zubehör 10 Stück
12033273 Zubehör 1 Stück
12672505 Zubehör 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 12023273 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AC3V25
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesem zuverlässigen Trübungsmessgerät und seinem Zubehör können Sie schnell eine präzise Trübungsmessung durchführen.
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät und seinem Zubehör können Sie schnell eine präzise Trübungsmessung durchführen. Ideal für den Einsatz in der Industrie, für Außeneinsätze und im Labor; einfaches, aber leistungsfähiges Trübungsmessgerät mit einer beeindruckend vielseitigen Auswahl an Leistungsmerkmalen. Verwenden Sie die Infrarot-(IR)-LED-Lichtquelle, um ISO7027-Anforderungen zu erfüllen und Trübungsmessungen mit Auto-Ranging-Werten von 0 bis 1000 NTU durchzuführen. Dieses wasserdichte IP67-Messgerät bietet eine lange Batterielebensdauer für durchschnittlich etwa 3000 Tests.
Merkmale:
  • Zubehör für AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte) AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
Beschreibung 25 mm-Fläschchen, 3er-Packung