Learn More
Metrohm Accessories and Replacement Parts for Models 756 and 831 KF Coulometers
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.12 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.43 in. |
| Typ | Thermopapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 1378 in. |
| Länge (metrisch) | 35000 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.24 in. |
| Breite (metrisch) | 57 mm |