Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Magnetrührer der RT Basic Serie und RT Touch Serie
Product Code. 15228904 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
170 mm
220 mm
Typ:
Plattenabdeckung
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Durchmesser (metrisch) Typ unitSize
15228904 170 mm Plattenabdeckung 1 Stück
15238904 220 mm Plattenabdeckung 1 Stück
2 options
Product Code. 15228904
Brand: Thermo Scientific™ 88880145
Only null left
Add to basket
Add to basket
Verwenden Sie dieses Zubehör, um das Leistungsverhalten Ihrer Thermo Scientific™ RT Basic-Magnetrührer zu optimieren.
Verwenden Sie dieses Thermo Scientific™ Zubehör für Magnetrührer der RT Basic Serie, um die Leistung Ihres Rührers zu optimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 170 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetrührer der RT Basic Serie und RT Touch Serie
Aufnahmevermögen 96-Well Platten, 384-Well Platten
Typ Plattenabdeckung
Material Silikon