Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für RT2 Heizplatte, RT2 Basic und Advanced Heizplattenrührer
Artikelnummer. 15288894 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Durchsichtiger Schild
Ersatzteile für Instrument
Klemme
Wärmebad
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
15288894 Wärmebad 1 Stück
15218904 Ersatzteile für Instrument 1 Stück
15298894 Durchsichtiger Schild 1 Stück
15248904 Ersatzteile für Instrument 1 Stück
15258904 Klemme 1 Stück
15878784 Klemme 1 Stück
15278904 Ersatzteile für Instrument 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15288894 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88880141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85 €
    34.74 € / 1 Stück
    Sparen 7.11 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 15-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie dieses Zubehör, um die Leistung Ihrer Thermo Scientific™ RT2 Heizplatte, RT2 Basic und Advanced Heizplattenrührer zu optimieren.
Verwenden Sie dieses Zubehör, um die Leistung Ihrer Thermo Scientific™ RT2 Heizplatte, RT2 Basic und Advanced Heizplattenrührer zu optimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Durchmesser (metrisch) 180 cm (außen), 179 cm (innen)
Typ Wärmebad
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.